日柏醇 ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
H0142-1G H0142-5G
TCIAH0142-1GEA 0 CNY
TCIAH0142-1G TCIAH0142-5G
日柏醇 ≥99.0% (通过GC)
日柏醇
分子式: C₁₀H₁₂O₂
沸点: 138°C
MDL编号: MFCD00059582
CAS号: 499-44-5
EINECS: 207-880-7
Merck Index: 14,09390
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency