十六烷基三甲基氢氧化铵 25% in methanol
供应商: TCI
Danger
Synonyms: Cetyltrimethylammonium Hydroxide
H0083-25ML H0083-500ML
TCIAH0083-25MLEA 0 CNY
TCIAH0083-25ML TCIAH0083-500ML
十六烷基三甲基氢氧化铵 25% in methanol
十六烷基三甲基氢氧化铵
分子式: C₁₉H₄₃NO
闪点: 11°C
MDL编号: MFCD00041921
CAS号: 505-86-2
EINECS: 208-022-4
UN号: 2924
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e521f5c70194cef241b9d9a4166239e98dd325d7&vid=fb63b02f73dfbf32df9b0c63c4b5c12f67ef877d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 25.0 to 27.0 w/w%
Water max. 5.0 %