β-D-Glucopyranose-1-phosphate disodium salt ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI
G0339-100MG G0339-20MG
TCIAG0339-100MGEA 0 CNY
TCIAG0339-100MG TCIAG0339-20MG
β-D-Glucopyranose-1-phosphate disodium salt ≥98.0% (通过HPLC)
beta-D-Glucopyranose-1-phosphate disodium salt
分子式: C₆H₁₃O₉P
存储条件: Freezer
CAS号: 83833-15-2
EINECS: 280-989-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%