戊烷磺酸钠 ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
供应商: VWR Chemicals
VWRC152812VEA 910 CNY
VWRC152812V VWRC152813W
戊烷磺酸钠 ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
戊烷磺酸钠
分子式: C₅H₁₁O₃SNa
溶点: > 300 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007541
CAS号: 22767-49-3
EINECS: 245-208-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddb1c23c8a6fe3c156a3aacb62721e1d1a34efb0&vid=1936dcdb47ba374ce21fd758660f7ca6ba95d254&prid=web&clid=SAPDAM