四甲基氟代脲六氟磷酸酯 ≥97.0% (by total nitrogen basis)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
TFFH
F0726-1G
F0726-5G
TCIAF0726-1GEA
0
CNY
TCIAF0726-1G
TCIAF0726-5G
四甲基氟代脲六氟磷酸酯 ≥97.0% (by total nitrogen basis)
四甲基氟代脲六氟磷酸酯
分子式:
C₅H₁₂F₇N₂P 分子量: 264.13 g/mol |
MDL编号:
MFCD02684443 CAS号: 164298-23-1 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |
Melting point | 109.0 to 113.0 deg-C |