Fmoc-His(Trt)-OH ≥98.0% (by HPLC)
供应商: TCI
Synonyms:
Nα-Fmoc-N(im)-三苯甲基-L-组氨酸
F0653-25G
F0653-5G
TCIAF0653-25GEA
0
CNY
TCIAF0653-25G
TCIAF0653-5G
Fmoc-His(Trt)-OH ≥98.0% (by HPLC)
Fmoc-His(Trt)-OH
分子式:
C₄₀H₃₃N₃O₄ 分子量: 619.72 g/mol |
MDL编号:
MFCD00043332 CAS号: 109425-51-6 EINECS: 439-640-4 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 94.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +92.0 to +100.0 deg (C=5, CHCl3) |