Fmoc-Cys(Trt)-OH ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Synonyms: Nα-Fmoc-S-三苯甲基-L-半胱氨酸, N-(9-芴甲氧羰基)-S-三苯甲基-L-半胱氨酸
F0652-25G F0652-5G
TCIAF0652-25GEA 0 CNY
TCIAF0652-25G TCIAF0652-5G
Fmoc-Cys(Trt)-OH ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fmoc-Cys(Trt)-OH
分子式: C₃₇H₃₁NO₄S
分子量: 585.72 g/mol
MDL编号: MFCD00038538
CAS号: 103213-32-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +15.0 to +19.0 deg (C=1, THF)