2-氟腺嘌呤 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 2-氟-6-氨基嘌呤
F0647-1G F0647-200MG
TCIAF0647-1GEA 0 CNY
TCIAF0647-1G TCIAF0647-200MG
2-氟腺嘌呤 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-氟腺嘌呤
分子式: C₅H₄FN₅
分子量: 153.12 g/mol
MDL编号: MFCD01632749
CAS号: 700-49-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf23a1ae4ca28592c35e2c9c11eab0d4877463d4&vid=20eeded4d0bb66b26cf7341e53bd75555edee823&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %