氟罗沙星 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 多氟沙星, 6,8-二氟-1-(2-氟乙基)1,4-二氢-7-(4-甲基-1-哌嗪基)-4-氧代-3-喹啉羧酸, 6,8-二氟-1-(2-氟乙基)1,4-二氢-7-(4-甲基哌嗪)-4-氧代-3-喹啉羧酸, 多氟哌酸, AM-833
F0646-25G F0646-5G
TCIAF0646-25GEA 0 CNY
TCIAF0646-25G TCIAF0646-5G
氟罗沙星 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
氟罗沙星
分子式: C₁₇H₁₈F₃N₃O₃
分子量: 369.34 g/mol
MDL编号: MFCD00864880
CAS号: 79660-72-3
Merck Index: 14,04099
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %