Fmoc-Cit-OH ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
F0626-1G
F0626-5G
TCIAF0626-1GEA
0
CNY
TCIAF0626-1G
TCIAF0626-5G
Fmoc-Cit-OH ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
Fmoc-Cit-OH
分子式:
C₂₁H₂₃N₃O₅ |
MDL编号:
MFCD00151943 CAS号: 133174-15-9 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |