Fmoc-Tyr-OH ≥95.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
F0456-1G
F0456-5G
TCIAF0456-1GEA
0
CNY
TCIAF0456-1G
TCIAF0456-5G
Fmoc-Tyr-OH ≥95.0% (通过HPLC,滴定分析)
Fmoc-Tyr-OH
分子式:
C₂₄H₂₁NO₅ |
MDL编号:
MFCD00134890 CAS号: 92954-90-0 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -20.0 to -24.0 deg (C=1, DMF) |