Ethyl-2-formylpropionate ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
|
Warning
|
F0411-1G
F0411-5G
TCIAF0411-1GEA
0
CNY
TCIAF0411-1G
TCIAF0411-5G
Ethyl-2-formylpropionate ≥97.0% (通过滴定分析)
Ethyl-2-formylpropionate
分子式:
C₆H₁₀O₃ 存储条件: Freezer |
MDL编号:
MFCD00044012 CAS号: 27772-62-9 UN号: 1993 ADR: 3,III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |