甲酸苯乙酯 ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: Benzyl carbinyl formate
F0363-25G F0363-500G
TCIAF0363-25GEA 0 CNY
TCIAF0363-25G TCIAF0363-500G
甲酸苯乙酯 ≥95.0% (by GC)
甲酸苯乙酯
分子式: C₉H₁₀O₂
分子量: 150.18 g/mol
沸点: 117°C
闪点: 103°C
MDL编号: MFCD00021046
CAS号: 104-62-1
EINECS: 203-220-7
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %