Selectfluor 氟化剂 ≥95.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: F-TEDA, 1-氯甲基-4-氟-1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷二(四氟硼酸)盐, N-氯甲基-N′-氟三乙二铵双(四氟硼酸盐)
F0358-25G F0358-5G
TCIAF0358-25GEA 0 CNY
TCIAF0358-25G TCIAF0358-5G
Selectfluor 氟化剂 ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Selectfluor 氟化剂
分子式: C₇H₁₄B₂ClF₉N₂
分子量: 354.26 g/mol
MDL编号: MFCD00142607
CAS号: 140681-55-6
EINECS: 414-380-4
UN号: 3088
ADR: 4.2 II
Merck Index: 14,08425
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %