甲酸氰甲酯 ≥98.0% (by GC) formylating reagent
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 氰甲基蚁酸酯
F0356-25G F0356-5G
TCIAF0356-25GEA 0 CNY
TCIAF0356-25G TCIAF0356-5G
甲酸氰甲酯 ≥98.0% (by GC) formylating reagent
甲酸氰甲酯
分子式: C₃H₃NO₂
分子量: 85.06 g/mol
沸点: 64°C
闪点: 82°C
MDL编号: MFCD00661077
CAS号: 150760-95-5
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %