3-Fluoro-4-n-octyloxybenzoic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
F0337-1G F0337-5G
TCIAF0337-1GEA 0 CNY
TCIAF0337-1G TCIAF0337-5G
3-Fluoro-4-n-octyloxybenzoic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Fluoro-4-n-octyloxybenzoic acid
分子式: C₁₅H₂₁FO₃
分子量: 268.33 g/mol
MDL编号: MFCD00191649
CAS号: 326-78-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %