3-(2-Fluorophenoxy)benzyl bromide
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 3'-Bromomethyl-2-fluorodiphenyl Ether
F0236-1G F0236-100MG
TCIAF0236-1GEA 0 CNY
TCIAF0236-1G TCIAF0236-100MG
3-(2-Fluorophenoxy)benzyl bromide
3-(2-Fluorophenoxy)benzyl bromide
分子式: C₁₃H₁₀BrFO
分子量: 281.12 g/mol
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00059914
CAS号: 242812-04-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %