N-Formyl-L-tyrosine ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
F0135-1G F0135-5G
TCIAF0135-1GEA 0 CNY
TCIAF0135-1G TCIAF0135-5G
N-Formyl-L-tyrosine ≥98.0% (通过滴定分析)
N-Formyl-L-tyrosine
分子式: C₁₀H₁₁NO₄
MDL编号: MFCD00021031
CAS号: 13200-86-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +81.0 to +85.0 deg (C=2.6, EtOH)