O-[(乙氧羰基)氰基亚甲基氨基]-N,N,N′,N′-四甲基脲四氟硼酸酯 98,0 HPLC, N
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
TOTU
E0916-5G
E0916-1G
TCIAE0916-5GEA
0
CNY
TCIAE0916-5G
TCIAE0916-1G
O-[(乙氧羰基)氰基亚甲基氨基]-N,N,N′,N′-四甲基脲四氟硼酸酯 98,0 HPLC, N
O-[(乙氧羰基)氰基亚甲基氨基]-N,N,N′,N′-四甲基脲四氟硼酸酯
分子式:
C₁₀H₁₇BF₄N₄O₃ 分子量: 328.07 g/mol 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00192127 CAS号: 136849-72-4 UN号: 1759 ADR: 8 III |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 142.0 to 146.0 deg-C |