Ethyl-1-hydroxy-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
E0901-1G E0901-5G
TCIAE0901-1GEA 0 CNY
TCIAE0901-1G TCIAE0901-5G
Ethyl-1-hydroxy-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
Ethyl-1-hydroxy-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate
分子式: C₅H₇N₃O₃
MDL编号: MFCD06796746
CAS号: 137156-41-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %