2-溴噻唑-4-甲酸乙酯 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
E0900-5G E0900-25G E0900-1G
TCIAE0900-5GEA 0 CNY
TCIAE0900-5G TCIAE0900-25G TCIAE0900-1G
2-溴噻唑-4-甲酸乙酯 ≥95.0% (通过GC)
2-溴噻唑-4-甲酸乙酯
分子式: C₆H₆BrNO₂S
沸点: 154°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD03788564
CAS号: 100367-77-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C