1-乙基-6,7,8-三氟-1,4-二氢-4-氧代-3-喹啉甲酸乙酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
E0888-5G E0888-25G
TCIAE0888-5GEA 0 CNY
TCIAE0888-5G TCIAE0888-25G
1-乙基-6,7,8-三氟-1,4-二氢-4-氧代-3-喹啉甲酸乙酯 ≥98.0% (通过GC)
1-乙基-6,7,8-三氟-1,4-二氢-4-氧代-3-喹啉甲酸乙酯
分子式: C₁₄H₁₂F₃NO₃
MDL编号: MFCD00276022
CAS号: 100501-62-0
EINECS: 405-880-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 205.0 to 209.0 deg-C