1-甲基-3-哌啶甲酸乙酯 ≥95.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 3-N-甲基哌啶甲酸乙酯
E0863-25G E0863-5G
TCIAE0863-25GEA 0 CNY
TCIAE0863-25G TCIAE0863-5G
1-甲基-3-哌啶甲酸乙酯 ≥95.0% (by GC, titration analysis)
1-甲基-3-哌啶甲酸乙酯
分子式: C₉H₁₇NO₂
分子量: 171.24 g/mol
沸点: 96°C
闪点: 68°C
MDL编号: MFCD00006496
CAS号: 5166-67-6
EINECS: 225-951-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %