Ethyl-3-cyclopentene-1-carboxylate ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
E0831-25G
E0831-5G
TCIAE0831-25GEA
0
CNY
TCIAE0831-25G
TCIAE0831-5G
Ethyl-3-cyclopentene-1-carboxylate ≥97.0% (通过GC)
Ethyl-3-cyclopentene-1-carboxylate
分子式:
C₈H₁₂O₂ 沸点: 64°C |
MDL编号:
MFCD06410819 CAS号: 21622-01-5 UN号: 3272 ADR: 3,III |