7-Ethyl-3-indoleethanol ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
E0824-25G E0824-5G
TCIAE0824-25GEA 0 CNY
TCIAE0824-25G TCIAE0824-5G
7-Ethyl-3-indoleethanol ≥98.0% (通过GC)
7-Ethyl-3-indoleethanol
分子式: C₁₂H₁₅NO
MDL编号: MFCD01718805
CAS号: 41340-36-7
EINECS: 431-020-1
UN号: 3077
ADR: 9,III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C