2,3-丁二烯酸乙酯 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
E0820-1G E0820-5G
TCIAE0820-1GEA 0 CNY
TCIAE0820-1G TCIAE0820-5G
2,3-丁二烯酸乙酯 ≥95.0% (通过GC)
2,3-丁二烯酸乙酯
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %