Ethyl-3-methylvalerate ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
E0803-25G E0803-5G
TCIAE0803-25GEA 0 CNY
TCIAE0803-25G TCIAE0803-5G
Ethyl-3-methylvalerate ≥98.0% (通过GC)
Ethyl-3-methylvalerate
分子式: C₈H₁₆O₂
沸点: 158°C
闪点: 45°C
MDL编号: MFCD00041390
CAS号: 5870-68-8
EINECS: 227-524-4
UN号: 3272
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %