2-甲基戊酸乙酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
E0801-25ML E0801-500ML
TCIAE0801-25MLEA 0 CNY
TCIAE0801-25ML TCIAE0801-500ML
2-甲基戊酸乙酯 ≥98.0% (通过GC)
2-甲基戊酸乙酯
分子式: C₈H₁₆O₂
沸点: 153°C
闪点: 39°C
MDL编号: MFCD00036564
CAS号: 39255-32-8
EINECS: 254-384-1
UN号: 3272
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %