3,4-Epoxytetrahydrofuran ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
E0795-25G
E0795-5G
TCIAE0795-25GEA
0
CNY
TCIAE0795-25G
TCIAE0795-5G
3,4-Epoxytetrahydrofuran ≥97.0% (通过GC)
3,4-Epoxytetrahydrofuran
分子式:
C₄H₆O₂ 沸点: 144°C |
MDL编号:
MFCD00800639 CAS号: 285-69-8 EINECS: 206-006-1 UN号: 1993 ADR: 3,III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |