3,4-乙烯二氧噻吩 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
E0741-25G E0741-5G
TCIAE0741-25GEA 0 CNY
TCIAE0741-25G TCIAE0741-5G
3,4-乙烯二氧噻吩 ≥98.0% (通过GC)
3,4-乙烯二氧噻吩
分子式: C₆H₆O₂S
沸点: 112°C
闪点: 104°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD02093622
CAS号: 126213-50-1
UN号: 2810
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %