Ethyl-6-bromocoumarin-3-carboxylate ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
E0733-25G E0733-5G
TCIAE0733-25GEA 0 CNY
TCIAE0733-25G TCIAE0733-5G
Ethyl-6-bromocoumarin-3-carboxylate ≥98.0% (通过GC)
Ethyl-6-bromocoumarin-3-carboxylate
分子式: C₁₂H₉BrO₄
MDL编号: MFCD00124584
CAS号: 2199-90-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C