Ethyl stilbene-4-carboxylate ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
E0678-1G E0678-5G
TCIAE0678-1GEA 0 CNY
TCIAE0678-1G TCIAE0678-5G
Ethyl stilbene-4-carboxylate ≥98.0% (通过GC)
分子式: C₁₇H₁₆O₂
MDL编号: MFCD06204340
CAS号: 109463-48-1
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C