Ethyl-4-cyanocinnamate ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
E0677-1G E0677-5G
TCIAE0677-1GEA 0 CNY
TCIAE0677-1G TCIAE0677-5G
Ethyl-4-cyanocinnamate ≥98.0% (通过GC)
Ethyl-4-cyanocinnamate
分子式: C₁₂H₁₁NO₂
CAS号: 62174-99-6
UN号: 3439
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C