Ethyl-2-fluoropropionate ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
E0663-25G E0663-5G
TCIAE0663-25GEA 0 CNY
TCIAE0663-25G TCIAE0663-5G
Ethyl-2-fluoropropionate ≥97.0% (通过GC)
Ethyl-2-fluoropropionate
分子式: C₅H₉FO₂
沸点: 121°C
MDL编号: MFCD01320801
CAS号: 349-43-9
UN号: 3272
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %