Ethyl-3-(chloromethyl)benzoate ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
E0661-25G
E0661-5G
TCIAE0661-25GEA
0
CNY
TCIAE0661-25G
TCIAE0661-5G
Ethyl-3-(chloromethyl)benzoate ≥96.0% (通过GC)
Ethyl-3-(chloromethyl)benzoate
分子式:
C₁₀H₁₁ClO₂ 沸点: 169°C |
MDL编号:
MFCD06200832 CAS号: 54589-54-7 UN号: 3265 ADR: 8,III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |