Ethyl-4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
E0656-25G E0656-5G
TCIAE0656-25GEA 0 CNY
TCIAE0656-25G TCIAE0656-5G
Ethyl-4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate ≥98.0% (通过GC)
Ethyl-4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate
分子式: C₈H₁₅NO₃
MDL编号: MFCD00086880
CAS号: 65214-82-6
EINECS: 265-636-5
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %