2-(Ethylamino)pyridine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
E0558-25G E0558-5G
TCIAE0558-25GEA 0 CNY
TCIAE0558-25G TCIAE0558-5G
2-(Ethylamino)pyridine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2-(Ethylamino)pyridine
分子式: C₇H₁₀N₂
沸点: 82°C
MDL编号: MFCD04038418
CAS号: 37059-57-7
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %