Ethyl (R)-(+)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate ≥99.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
E0469-1G E0469-5G
TCIAE0469-1GEA 0 CNY
TCIAE0469-1G TCIAE0469-5G
Ethyl (R)-(+)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate ≥99.0% (通过GC,滴定分析)
Ethyl (R)-(+)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate
分子式: C₉H₁₇NO₂
MDL编号: MFCD00671533
CAS号: 381670-33-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +90.0 to +98.0 deg (C=0.6, CHCl3)