戊二酸单乙酯酰氯 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Danger
E0451-25G E0451-5G
TCIAE0451-25GEA 0 CNY
TCIAE0451-25G TCIAE0451-5G
戊二酸单乙酯酰氯 ≥98.0% (通过滴定分析)
戊二酸单乙酯酰氯
分子式: C₇H₁₁ClO₃
沸点: 108°C
闪点: 82°C
MDL编号: MFCD00013659
CAS号: 5205-39-0
EINECS: 226-000-2
UN号: 3265
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %