Ethyl (S)-(-)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
E0450-1G E0450-5G
TCIAE0450-1GEA 0 CNY
TCIAE0450-1G TCIAE0450-5G
Ethyl (S)-(-)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
Ethyl (S)-(-)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate
分子式: C₉H₁₇NO₂
MDL编号: MFCD00191434
CAS号: 938-54-5
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -90.0 to -98.0 deg (C=0.6, CHCl3)