4,5-亚乙基二硫代-1,3-二硫醇-2-硫酮 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
E0429-25G E0429-5G
TCIAE0429-25GEA 0 CNY
TCIAE0429-25G TCIAE0429-5G
4,5-亚乙基二硫代-1,3-二硫醇-2-硫酮 ≥98.0% (通过GC)
4,5-亚乙基二硫代-1,3-二硫醇-2-硫酮
分子式: C₅H₄S₅
MDL编号: MFCD00137882
CAS号: 59089-89-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C