Ethylene glycolbis(4-carboxyphenyl)ether ≥95.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
E0415-1G E0415-5G
TCIAE0415-1GEA 0 CNY
TCIAE0415-1G TCIAE0415-5G
Ethylene glycolbis(4-carboxyphenyl)ether ≥95.0% (通过滴定分析)
Ethylene glycolbis(4-carboxyphenyl)ether
分子式: C₁₆H₁₄O₆
MDL编号: MFCD00020365
CAS号: 3753-05-7
EINECS: 223-155-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %