N-乙氧羰基-4-哌啶酮 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
E0403-25G
E0403-500G
TCIAE0403-25GEA
0
CNY
TCIAE0403-25G
TCIAE0403-500G
N-乙氧羰基-4-哌啶酮 ≥97.0% (通过GC)
N-乙氧羰基-4-哌啶酮
分子式:
C₈H₁₃NO₃ 沸点: 151°C 闪点: 87°C |
MDL编号:
MFCD00006188 CAS号: 29976-53-2 EINECS: 249-984-5 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |