4,4′-二氨基联苄 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
E0346-25G E0346-5G
TCIAE0346-25GEA 0 CNY
TCIAE0346-25G TCIAE0346-5G
4,4′-二氨基联苄 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
4,4′-二氨基联苄
分子式: C₁₄H₁₆N₂
MDL编号: MFCD00007923
CAS号: 621-95-4
EINECS: 210-716-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 134.0 to 139.0 deg-C