三甲氧基[2-(7-氧杂二环[4.1.0]庚-3-基)乙基]硅烷 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
E0327-25ML
E0327-500ML
TCIAE0327-25MLEA
0
CNY
TCIAE0327-25ML
TCIAE0327-500ML
三甲氧基[2-(7-氧杂二环[4.1.0]庚-3-基)乙基]硅烷 ≥97.0% (通过GC)
三甲氧基[2-(7-氧杂二环[4.1.0]庚-3-基)乙基]硅烷
分子式:
C₁₁H₂₂O₄Si 沸点: 310°C 闪点: 141°C |
MDL编号:
MFCD00014485 CAS号: 3388-04-3 EINECS: 222-217-1 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |