乙二胺-N,N′-二乙酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
E0275-25G E0275-5G
TCIAE0275-25GEA 0 CNY
TCIAE0275-25G TCIAE0275-5G
乙二胺-N,N′-二乙酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
乙二胺-N,N′-二乙酸
分子式: C₆H₁₂N₂O₄
MDL编号: MFCD00004281
CAS号: 5657-17-0
EINECS: 227-105-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency