N-乙基-N-羟乙基间甲苯胺 ≥96.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: N-乙基-N-(β-羟乙基)间甲苯胺
E0220-25G E0220-500G
TCIAE0220-25GEA 0 CNY
TCIAE0220-25G TCIAE0220-500G
N-乙基-N-羟乙基间甲苯胺 ≥96.0% (by GC)
N-乙基-N-羟乙基间甲苯胺
分子式: C₁₁H₁₇NO
分子量: 179.26 g/mol
沸点: 147°C
闪点: 154°C
MDL编号: MFCD00002849
CAS号: 91-88-3
EINECS: 202-105-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White or Colorless to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %