7-Ethyl-2-methyl-4-undecanol ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
E0144-25ML E0144-500ML
TCIAE0144-25MLEA 0 CNY
TCIAE0144-25ML TCIAE0144-500ML
7-Ethyl-2-methyl-4-undecanol ≥98.0% (通过GC)
7-Ethyl-2-methyl-4-undecanol
分子式: C₁₄H₃₀O
MDL编号: MFCD00027253
CAS号: 103-20-8
EINECS: 203-088-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %