乙二胺四乙酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 依地酸, Ethylenedinitrilotetraacetic acid, EDTA, 亚乙基二次氮基四乙酸
E0084-25G E0084-500G
TCIAE0084-25GEA 0 CNY
TCIAE0084-25G TCIAE0084-500G
乙二胺四乙酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
乙二胺四乙酸
分子式: C₁₀H₁₆N₂O₈
分子量: 292.25 g/mol
沸点: 614
溶点: 242°C
MDL编号: MFCD00003541
CAS号: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
Merck Index: 14,03517
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38d4d94247c54758ab8dcbfcc02068d4d3fc21c3&vid=38d4d94247c54758ab8dcbfcc02068d4d3fc21c3&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency