1,1,3,3-四甲氧基丙烷 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 丙二醛二甲缩醛
148611000 148615000
ACRO148611000EA 0 CNY
ACRO148611000 ACRO148615000
1,1,3,3-四甲氧基丙烷 98%
1,1,3,3-四甲氧基丙烷
分子式: C₇H₁₆O₄
分子量: 164.2 g/mol
沸点: 183 °C (760 mmHg)
密度: 0.99 g/cm³
闪点: 54 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008488
CAS号: 102-52-3
EINECS: 203-037-2
UN号: 3271
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %